SAB5702017
[KD Validated]Anti-PCSK9 Antibody, clone 9L4U5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
FH3, HCHOLA3, LDLCQ1, NARC-1, NARC1, PC9
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9L4U5, monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:1000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
EASIHASCCHAPGLECKVKEHGIPAPQEQVTVACEEGWTLTGCSALPGTSHVLGAYAVDNTCVVRSRDVSTTGSTSEGAVTAVAICCRSRHLAQASQELQ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCSK9(255738)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3