MABS2312
Anti-STOM Antibody, clone GARP-50
Sinônimo(s):
Erythrocyte band 7 integral membrane protein;Erythrocyte membrane protein band 7.2; Protein 7.2b, Stomatin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GARP-50, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 31.73 kDa
observed mol wt ~32 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine, horse, canine
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunodiffusion: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STOM(2040)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected STOM in HeLa cell lysates.
Tested Applications
Electron Microscopy: A representative lot detected STOM in Immunoelectron Microscopy application (Feuk-Lagerstedt, E., et al. (2002). J Leukoc Biol. 72(5):970-7).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated STOM in Immunoprecipitation application (Snyers, L., et al. (1998). J Biol Chem. 273(27):17221-6; Snyers, L., et al. (1999). FEBS Lett. 449(2-3):101-4).
Immunoaffinity Purification: A representative lot was used to isolate STOM by immunoaffinity chromatography..(Hiebl-Dirshmied, C.M., et al. (1991). Biochim Biophys Acta. 1065(2):195-202; Salzer, U., et al. (1993). Biochim Biophys Acta. 1151(2):149-52).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected STOM in Immunofluorescence application (Snyers, L., et al. (1997). Eur J Cell Biol. 73(3):281-5; Snyers, L., et al. (1999). Eur J Cell Biol. 78(11):802-12).
Western Blotting Analysis:
Western Blotting Analysis: A representative lot detected STOM in Western Blotting application (Hiebl-Dirshmied, C.M., et al. (1991). Biochim Biophys Acta. 1065(2):195-202; Snyers, L., et al. (1998). J Biol Chem. 273(27):17221-6; Snyers, L., et al. (1999). Eur J Cell Biol. 78(11):802-12; Snyers, L., et al. (1999). FEBS Lett. 449(2-3):101-4; Salzer, U., et al. (2001). Blood. 97(4):1141-3; Mairhofer, M., et al. (2002). Blood. 100(3):897-904; Feuk-Lagerstedt, E., et al. (2002). J Leukoc Biol. 72(5):970-7).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1