MABN2425
Anti-TRPV2 Antibody, clone 17A11
clone 17A11, from mouse
Sinônimo(s):
Transient receptor potential cation channel subfamily V member 2, Osm-9-like TRP channel 2, OTRPC2, Stretch-activated channel 2B, Vanilloid receptor-like protein 1, VRL-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
17A11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Trpv2(22368)
rat ... Trpv2(29465)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected TRPV2 in Immunocytochemistry applications (Cohen, M.R., et. al. (2013). PLoS One. 8(12):e85392; Cohen M.R., et. al. (2015). Mol Cell Biol. 35(24):4238-52).
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: 2-10 µg/mL of this antibody detected TRPV2 in PC12 cells treated with mouse NGF.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas