MABN2426M
Anti-TrpV2 Antibody, clone 2D6
clone 2D6, from mouse
Sinônimo(s):
Transient receptor potential cation channel subfamily V member 2, Osm-9-like TRP channel 2, OTRPC2, Stretch-activated channel 2B, Vanilloid receptor-like protein 1, VRL-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, hamster, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Trpv2(22368)
rat ... Trpv2(29465)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A reperesentative lot detected TrpV2 in Immunoprecipitation applications (Cohen, M.R., et. al. (2013). PLoS One. 8(12):e85392).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TrpV2 in 10 µg of PC12 cells treated with NGF 7S (100 ng/72 hours).
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1