MABS2024
Anti-Acetyl CoA Carboxylase 1 Antibody, clone 10H2.1
clone 10H2.1, from mouse
Sinônimo(s):
ACC1, ACC-alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10H2.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACACA(31)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Acetyl CoA Carboxylase 1 in A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas