MABS1929
Anti-hLYVE-1 Antibody, clone 8C
clone 8C, from mouse
Sinônimo(s):
Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1, Cell surface retention sequence-binding protein 1, CRSBP-1, Extracellular link domain-containing protein 1, Hyaluronic acid receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8C, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LYVE1(10894)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected hLYVE-1 in Western Blotting applications (Banerji, S., et. al. (1999). J Cell Biol. 144(4):789-801; Banerji, S., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(48):25004-25018).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected hLYVE-1 in Flow Cytometry applications (Lawrance, W., et. al. (2016). J Biol Chem. hLYVE-1; Banerji, S., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(48):25004-25018).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 ug/mL of this antibody detected LYVE1 (Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1) in lysate from wild-type and LYVE transfected HEK293T cells.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1