MABS1320
Anti-Serpin B13 Antibody, clone B29
clone B29, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
B29, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SERPINB13(5275)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: 3 ug/mL from a representative lot detected Serpin B13 in mouse serpin/HEK293 cell lysates (Courtesy of Dr. Jan Czyzyk, M.D., University of Rochester Medical Center, NY).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Serpin B13 in Western Blotting applications (Baldzizhar, R., et. al. (2012). J Biol Chem. 288(3):1612-9; Czyzyk, J., et. al. (2012). J Immunol. 188(12):6319-27).
Affects Function Analysis: A representative lot detected Serpin B13 in Affects Function applications (Baldzizhar, R., et. al. (2012). J Biol Chem. 288(3):1612-9).
Signaling
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade