Documentos
DR1041
Sigma-Aldrich
Anti-TIP60 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-HIV-1 Tat interactive protein, Anti-cPLA2-interaction protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KAT5(10524)
Descrição geral
Rabbit polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes the ~60 kDa TIP60 protein.
Recognizes the ~60 kDa TIP60 protein in Saos-2 cells.
This Anti-TIP60 Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting, Immunoprecipitation for the detection of TIP60.
Imunogênio
recombinant, human TIP60 protein
Aplicação
Immunoblotting (1:3000)
Immunoprecipitation (1:100)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de análise
Positive Control
Saos-2 cells
Outras notas
Murr, R., et al. 2006. Nat. Cell Biol.8, 91.
Sykes, S.M., et al. 2006. Mol. Cell24, 841.
Tang, Y., et al. 2006. Mol. Cell24, 827.
Frank, S.R., et al. 2003. EMBO Rep.6, 575.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Sokhna M S Yakhine-Diop et al.
Molecular neurobiology, 56(4), 2466-2481 (2018-07-23)
Parkinson's disease (PD) is a chronic and progressive neurodegenerative disorder. While most PD cases are idiopathic, the known genetic causes of PD are useful to understand common disease mechanisms. Recent data suggests that autophagy is regulated by protein acetylation mediated