MABS1284-B
Anti-Apolipoprotein(a) Antibody, clone LPA4 Antibody, Biotin Conjugate
clone LPA4, from mouse, biotin conjugate
Sinônimo(s):
Apo(a), Lp(a)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LPA4, monoclonal
reatividade de espécies
human, nonhuman primates
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APOA1(335)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: 0.1 µg/mL from a representative lot detected Apolipoprotein(a) in Patient Lp(a) Plasma sample (Courtesy of Dr. Sotirios Tsimikas, M.D., University of California at San Diego, USA).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein(a) in Immunoprecipitation applications (Tsimikas, S., et. al. (2004). Circulation. 109(25):3164-70).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein(a) in Western Blotting applications (Leibundgut, G., et. al. (2013). J Lipid Res. 54(10):2815-30).
Signaling
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash