MABS2278
Anti-Oxidized phospholipid Antibody, clone EO6
Sinônimo(s):
OX-Phospholipid, Ox-PC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
E06, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt N/A kDa
observed mol wt ~200 kDa
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
all
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by ELISA with Oxidized Phosphatidylcholine-BSA (OxPC-BSA)
ELISA Analysis: A serial dilution of this antibody detected Oxidized-Phosphatidylcholine-BSA.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OxPL in Western Blotting applications (Horkko, S., et al. (1999). J Clin Invest. 103(1):117-28; Leibundgut, G., et al. (2013). J Lipid Res. 54(10)2815-30).
ELISA Analysis: A representative lot detected OxPL in ELISA applications (Horkko, S., et al. (1999). J Clin Invest. 103(1):117-28).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Oxidized phospholipid in Immunohistochemistry applications (Yu, P., et al. (2018). Arterioscler Thromb Vasc Biol. 38(1):26-39).
Radioimmunoassay: A representative lot detected OxPL in Radioimmunoassay applications (Horkko, S., et al. (1999). J Clin Invest. 103(1):117-28).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2