MABS1145
Anti-3-PGDH Antibody, clone TK-08 13A8
clone TK-08 13A8, from mouse
Sinônimo(s):
D-3-phosphoglycerate dehydrogenase, 3-PGDH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TK-08 13A8, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PHGDH(26227)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected 3-PGDH in human salivary gland tissue sections.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 3-PGDH in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1