MABN893
Anti-ABCA1 Antibody, clone MABI98-7
clone MAB198-7, from rat
Sinônimo(s):
ATP-binding cassette sub-family A member 1, ATP-binding cassette transporter 1, ATP-binding cassette 1, ABCA 1, ABCA-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MAB198-7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Abca1(535379)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected ABCA1 in human cerebral cortex, thalamus, and kidney tissues.
Produced in collaboration with MAB Institute, Inc.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL diultion of this antibody detected ABCA1 in 10 µg of Calyculin and Okadaic Acid treated NIH-3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2