MABN238
Anti-Glucagon Antibody, clone 13D11.33
clone 13D11.33, from mouse
Sinônimo(s):
4030-01F, 4031-01F, AB932
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13D11.33, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
multiplexing: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GCG(2641)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected Glucagon in ELISA.
Luminex® Analysis: A representative lot detected Glucagon in Luminex Assay.
Neuroscience
Sensory & PNS
Qualidade
Immunofluorescence Analysis: A 1:8,000 dilution of this antibody detected Glucagon in normal rat pancreas tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Normal rat pancreas tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1