MABN863
Anti-Cav1.2 alpha1c, clone 8F9.1 Antibody
clone 8F9.1, from mouse
Sinônimo(s):
Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1C, Calcium channel, L type. alpha-1 polypeptide, isoform 1, cardiac muscle, Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav1.2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8F9.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CACNA1C(775)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 5.0 µg/mL of this antibody detected Cav1.2 alpha1c in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1