ABE244
Anti-monomethyl-Histone H3 Antibody (Lys36)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H3 (monomethyl Lys36), H3K36me, H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
monomethylation (Lys36)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Dot Blot Specificity Analysis: Unmodified and various modified Histone peptides (see table) were probed with Anti-monomethyl-Histone H3 (Lys36) (0.5 µg/mL).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected monomethyl-Histone H3 (Lys36) in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa acid extract and various recombinant Histone proteins
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1