MABN834
Anti-SOD1 Antibody (ALS mutant), clone MS785
clone MS785, from rat
Sinônimo(s):
Superoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, hSod1, SOD1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MS785, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOD1(6647)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
and Immunoprecipitation.
Western Blotting Analysis: A representative lot SOD1 in transfected HEK293 cells (Fujisawa, T., et al. (2012). Ann Neurol. 72: 739–749).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated SOD1 in transfected HEK293 cells (Homma, K., et al. (2013). Ann Neurol. Cell. 52:1-12).
Immunocytochemistry (ICC): A representative lot of this antibody detected SOD1-G93A in HEK293 cells overexpressing G93A, but not the wild-type SOD1. (Fujisawa, T., et al. 2015. Neurobiol. Dis. 82; 486-487).
Immunohistochemistry (IHC): A representative lot of this antibody detected SOD1-G93A in the anterior horns of spinal cord tissue sections of SOD1G93A-transgenic mice, but not non-transgenic mice. ((Fujisawa, T., et al. 2015. Neurobiol. Dis. 82; 486-487).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SOD1 in 1 µg of transfected HEK293 with SOD1 mutant and HEK293 control lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1