MABN768
Anti-PrP, clone DRM2-118 Antibody
clone DRM2-118, from mouse
Sinônimo(s):
Major prion protein, PrP, PrP27-30, PrP33-35C, CD230
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DRM2-118, monoclonal
reatividade de espécies
rat, bovine, mouse, porcine, hamster, sheep, human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRNP(5621)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
ELISA Analysis: A representative lot detected PrP in recombinant PrP proteins from multiple species by ELISA using DRM1-31, DRM1-60, and DRM2-118 (Stanker, L.H., et al. (2012). 31(5):314-24).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PrP in hamster brain sections tissue with DRM1-31, DRM1-60, and DRM2-118 (Stanker, L.H., et al. (2012). 31(5):314-24).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PrP in normal brain extract from multiple spcecies using DRM2-118. DRM1-60, and DRM1-31 lysate (Stanker, L.H., et al. (2012). 31(5):314-24).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PrP in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1