MABN699
Anti-Metadherin Antibody, clone 2F11C3
clone 2F11C3, from mouse, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Protein LYRIC, 3D3/LYRIC, Astrocyte elevated gene-1 protein, AEG-1, Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein, Metadherin, Metastasis adhesion protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F11C3, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MTDH(92140)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected Metadherin in HeLa cells
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Metadherin in 10 µg of K562 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
K562 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2