MABN466
Anti-Ankyrin-G Antibody, clone N106/36
clone N106/36, from mouse
Sinônimo(s):
Ankyrin-3, ANK-3, Ankyrin-G
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N106/36, monoclonal
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Ank3(361833)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Ankyrin-G in rat optic nerve tissue.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Ankyrin-G in adult rat cortex tissue.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Ankyrin-G in a rat model of TLE mEC layer II neurons (Hargus, N. J., et al. (2011). Neurobiol Dis. 41(2):361-376.)
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Ankyrin-G in rat hippocampus tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat hippocampus tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1