MABN381
Anti-APP-C99 Antibody
mouse monoclonal, mC99(1-7)
Sinônimo(s):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-APP-C99 Antibody, clone mC99(1-7), ascites fluid, clone mC99(1-7), from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
mC99(1-7), monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected APP-C99 in APPS1 mice and in human Alzheimer brain tissues
(Houacine, J., et al. (2012). Neurobiol Aging. 33(11):2704-2714.).
Immunofluoresence Anlaysis: A representative lot detected APP-C99 in HEK APPSwe cells (Houacine, J., et al. (2012). Neurobiol Aging. 33(11):2704-2714.).
Neuroscience
MMPs & TIMPs
Qualidade
Western Blotting Anlaysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected APP-C99 in 10 µg of DAPT treated HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.