MABN2709
Anti-LRAT Antibody, clone 49569
Sinônimo(s):
lecithin retinol acyl transferase, retinyl ester synthase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
49569, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 25.820 kDa
observed mol wt ~24 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Cytoplasmic domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... Lrat(79235)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in mouse retina lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LRAT in mouse retina tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected LRAT in Retinal pigment epithelium (RPE) microsome lysate.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected LRAT in Immunofluorescence applications (Batten, M.L., et al. (2004). J. Biol. Chem. 279(11):10422-32; Moise, A.R., et al. (2007). J Biol Chem. 282(3):2081-90).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected LRAT in Immunohistochemistry applications (Batten, M.L., et al. (2004). J. Biol. Chem. 279(11):10422-32; Moise, A.R., et al. (2007). J Biol Chem. 282(3):2081-90).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected LRAT in Western Blotting applications (Batten, M.L., et al. (2004). J Biol Chem. 279(11):10422-32; Moise, A.R., et al. (2007). J. Biol. Chem. 282(3):2081-90).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1