MABN2642
Anti-Munc13-1 Antibody, clone 11B-10G
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11B-10G, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 196.36 kDa
observed mol wt ~190 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Unc13a(64829)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Munc13-1 in Rat brain tissue lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Munc13-1 in Immunocytochemistry applications (Sakamoto, H., et al. (2018). Nat Neurosci.;21(1):41-49).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1