ZMS1038
Anti-Phosphatidylserine Antibody, clone 1H6 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
PS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H6, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in Jurkat cells treated with Staurosporine.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Phosphatidylserine in Jurkat cells treated with staurosporine (2 µg/ml; 8 h).
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Phosphatidylserine in one million Jurkat cells treated with Staurosporine (2 µg/ml; 8 h).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)