MABN263
Anti-GABA(A) receptor subunit gamma-2 Antibody, clone 10F10-C1-B8
clone 10F10-C1-B8, from mouse
Sinônimo(s):
Gamma-aminobutyric acid receptor subunit gamma-2, GABA(A) receptor subunit gamma-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10F10-C1-B8, monoclonal
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Gabrg2(29709)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected GABA(A) receptor subunit gamma-2 in 10 µg of PC-12 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1