SML3319
WM-3835
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N′-(4-Fluoro-5-methylbiphenylcarbonyl)-3-hydroxybenzenesulfonohydrazide, WM 3835, WM3835, [1,1’-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 4-fluoro-5-methyl-, 2-[(3-hydroxyphenyl)sulfonyl]hydrazide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(S(NNC(C2=CC(C3=CC=CC=C3)=CC(C)=C2F)=O)(=O)=O)=CC=C1
InChI
1S/C20H17FN2O4S/c1-13-10-15(14-6-3-2-4-7-14)11-18(19(13)21)20(25)22-23-28(26,27)17-9-5-8-16(24)12-17/h2-12,23-24H,1H3,(H,22,25)
chave InChI
KVJFJJXCBRSCDY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)