MABN2547
Anti-VMAT1 Antibody, clone N440 21
clone N440/21, from mouse
Sinônimo(s):
Chromaffin granule amine transporter, Solute carrier family 18 member 1, Vesicular amine transporter 1, VAT1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N440/21, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Slc18A1(110877)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected VMAT1 in rat cerebellum tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade