Z740252
TubePopper® for one-handed opening of microtubes
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech TPOP-1000
Descrição geral
Opening and closing points are dimpled to fit domed tubes. Manufactured in clear acrylic.
Informações legais
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)