MABN2471
Anti-Aquaporin-4 Antibody, clone mECD
clone mECD, from mouse
Sinônimo(s):
AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC, WCH4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
mECD, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AQP4(361)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Aquaporin-4 in Immunofluorescence applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci USA. 114(21):5491-5496).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Aquaporin-4 in Immunoprcipitation applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci USA. 114(21):5491-5496).
Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Aquaporin-4 in Rat brain frozen tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade