MABN2470
Anti-Aquaporin-4 Antibody, clone mCCD
clone mCCD, from mouse
Sinônimo(s):
AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC, WCH4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
mCCD, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AQP4(361)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Aquaporin-4 in Immunoprecipitation applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci U S A. 114(21):5491-5496).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Aquaporin-4 in Immunocytochemistry applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci U S A. 114(21):5491-5496).
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Aquaporin-4 in rat brain frozen tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2