AB2218
Anti-Aquaporin-4 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
AQP4, WCH4, MIWC
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Aquaporin 4 Antibody, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AQP4(361)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Tested on adult rat brain lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1