MABN2453
Anti-FMR1 Antibody, clone 1F1
clone 1F1, from mouse
Sinônimo(s):
Synaptic functional regulator FMR1, Fragile X mental retardation protein 1 homolog, FMRP, Protein FMR-1, mFmr1p
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FMR1(2332)
mouse ... Fmr1(14265)
rat ... Fmr1(24948)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FMR1 in HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1