MABN2284
Anti-Delta-like protein 1 Antibody, clone PGPM-1F9
clone PGPM-1F9, from rat
Sinônimo(s):
Drosophila Delta homolog 1, Delta1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PGPM-1F9, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Dll1(13388)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Delta-like protein 1 in one million DLL1-flag A7A1/CHO cells expressing DLL1.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Delta-like protein 1 in Western Blotting applications (Geffers, I., et. al. (2007). J Cell Biol. 178(3):465-76).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Delta-like protein 1 in 10 µg of lysate from CHO cells stably expressing Flag-tagged Delta-like Protein 1.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1