ZMS1121
Anti-CMV immediate early Antibody, clone 6F8.2 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
HCMV immediate-early (IE) proteins, IE1, IE2, Optimized for rapid cell lysis and RNA stabilization for direct analysis, UL122
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F8.2, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 60-80 kDa
observed mol wt ~60-80 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in MRC-5 cells infected with CMV..
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 Dilution of this antibody detected CMV immediate early in MRC-5 cells infected with CMV.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CMV immediate early in IMR-32 and SH-SY5Y cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CMV immediate early in MRC-5 cells infected with CMV.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)