1.10282
OF basal medium
for the differentiation and classification of gram-negative intestinal bacteria
Sinônimo(s):
OF test medium, Oxidation-fermentation test medium acc. to HUGH and LEIFSON
Formulário
powder (dehydrated (DCM))
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.2 (37 °C, 12 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
12 g/L
densidade volumétrica
770 kg/m3
aplicação(ões)
clinical
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
enterobacteriaceae
Descrição geral
Nota de análise
Tested with D(+)glucose.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2