MABN2273
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
rat monoclonal, 2D8
Sinônimo(s):
ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, Beta-amyloid precursor protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Amyloid Beta A4 protein Antibody, clone 2D8, clone 2D8, from rat
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D8, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Amyloid Beta A4 protein in Immunoprecipitation applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Amyloid Beta A4 protein in Western Blotting applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 ug/mL of this antibody detected Amyloid Beta A4 protein in 10 µg of human Neuroblastoma (Ntera-2) cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1