MABN1595
Anti-Serotonin receptor 2A/HTR2A Antibody, clone 9B11.1
clone 9B11.1, from mouse
Sinônimo(s):
5-hydroxytryptamine receptor 2A, 5-HT-2, 5-HT-2A, 5-HT2A, Serotonin receptor 2A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9B11.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HTR2A(3356)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 2A/HTR2A in 10 µg of human cerebral cortex tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1