PC176
Anti-Serotonin 2A (5-HT2A) Receptor (22-41) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
mouse, sheep, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Htr2A(29595)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (1:300-1:500)
Immunoblotting (1:500-1:1000)
Free Floating Sections (see application references)
Paraffin Sections (see application references; heat pre-treatment required)
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Teitler, M. and Herrick-Davis, K. 1994. Crit. Rev. Neurobiol.8, 175.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2