MABN119
Anti-KLF6 Antibody, clone 12A8.3
clone 12A8.3, from mouse
Sinônimo(s):
Krueppel-like factor 6, B-cell-derived protein 1, Core promoter element-binding protein, GC-rich sites-binding factor GBF, Proto-oncogene BCD1, Suppressor of tumorigenicity 12 protein, Transcription factor Zf9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12A8.3, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLF6(1316)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected KLF6 in human placenta tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected KLF6 in 10 µg of NIH-3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
NIH-3T3 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1