MABN1182
Anti-Glutamine Synthetase Antibody, clone 11A3.1
clone 11A3.1, from mouse
Sinônimo(s):
Glutamine synthetase, Glutamate-ammonia ligase, Glutamate decarboxylase, GS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11A3.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GLUL (2752)
rat ... Glul(24957)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected Glutamine synthetase in human cerebellum, cerebral cortex, and tonsil tissue sections.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:20,000 dilution of this antibody detected Glutamine synthetase in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1