MABF599
Anti-CD45.2 Antibody (mouse), PE-Cy7, clone 104
clone 104, 0.2 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE-Cy7
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
104, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ptprc(19264)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD45.2 in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade