TM-10L-BK
Anti-A,B (clones ES-15/ES-4), reagente de determinação de grupo sanguíneo
BIOSCOT™ Anti-A,B from the clones ES-15/ES-4, Murine IgM, Blood Grouping Reagent
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
ES-15/ES-4, monoclonal
forma
liquid
embalagem
pack of 10 L
fabricante/nome comercial
BIOSCOT™
concentração
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Contém 0,1% (p/v) de azida de sódio
Filtrado através de um filtro terminal de 0,22μm
Prazo de validade: 36 meses a partir da data de filtração
A formulação do produto foi examinada de acordo com o Anexo IV da diretriz EU IVD para dar suporte ao registro CE.
Apenas para uso in vitro
Filtrado através de um filtro terminal de 0,22μm
Prazo de validade: 36 meses a partir da data de filtração
A formulação do produto foi examinada de acordo com o Anexo IV da diretriz EU IVD para dar suporte ao registro CE.
Apenas para uso in vitro
Aplicação
A granel.
Para uso em técnicas de tubo, lâmina, microplaca.
Informações legais
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1