Documentos Principais
TM-10X10ML-B
Millipore
Anti-A,B (clones ES-15/ES-4), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-A,B from the clones ES-15/ES-4, Murine IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
clone
ES-15/ES-4, monoclonal
embalagem
pkg of 10 × 10 mL
fabricante/nome comercial
BIOSCOT
condição de armazenamento
do not freeze
concentração
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgM
aplicação(ões)
clinical testing
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Aplicação
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
Vialled, Labeled
Informações legais
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1