MABF412
Anti-CD4 Antibody (mouse), FITC, clone GK1.5
clone GK1.5, 0.5 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III, ECMR-III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24, Ly-24, Phagocytic glycoprotein 1, PGP-1, Phagocytic glycoprotein I, PGP-I, CD44
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GK1.5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd4(12504)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
forma física
Armazenamento e estabilidade