MABF317
Anti-CD3ε (mouse) Antibody, PE, clone 145-2C11
clone 145-2C11, from hamster(Armenian), PE
Sinônimo(s):
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD3e
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Armenian)
conjugado
PE
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
145-2C11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd3E(12501)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg of this antibody detected CD3ε in one million C57BL/6 mouse splenocytes.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2