MABF3085
Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, clone 1A4-3F8
Sinônimo(s):
Spike glycoprotein;S glycoprotein;E2;Peplomer protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A4-3F8, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 141.18 kDa
observed mol wt ~180 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
SARS coronavirus
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
SARS coronavirus ... S(43740568)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cells expressing full-length SARS-CoV-2 spike protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:250 dilution of this antibody detected SARS-CoV-2 spike glycoprotein in lysate from HEK293T cells expressing full-length SARS-CoV-2 spike protein.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: 2 μg from a representative lot immunoprecipitated SARS-CoV-2 spike glycoprotein in HEK293T S-P2A-GFP (Data courtesy of Dr. Stefan Schüchner, Dr. Egon Ogris, Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Western Blotting Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected SARS-CoV-2 spike glycoprotein in lysates from HEK293T cells expressing full-length spike protein of SARS-CoV-2 (Data courtesy of Dr. Stefan Schüchner, Dr. Egon Ogris, Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 spike glycoprotein in HEK293T cells expressing full-length spike protein of SARS-CoV-2 (Data courtesy of Dr. Stefan Schüchner, Dr. Egon Ogris, Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1