MABT875
Anti-phospho-cytokeratin-18 (K18) (Ser33) Antibody, clone IB4
clone IB4, from mouse
Sinônimo(s):
Keratin type I cytoskeletal 18, Cell proliferation-inducing gene 46 protein, CK-18, Keratin-18, K18
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IB4, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer33)
Informações sobre genes
human ... KRT18(3875)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho-cytokeratin-18 (K18) (Ser33) in immunoprecipitation applications (Ku, N.O., et. al. (1998). EMBO J. 17(7):1892-906).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected phospho-cytokeratin-18 (K18) (Ser33) in Immunofluorescence applications (Ku, N.O., et. al. (1998). EMBO J. 17(7):1892-906).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-cytokeratin-18 (K18) (Ser33) in Western Blotting applications (Yoon, K.H., et. al. (2001). J Cell Biol. 153(3):503-16).
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected phospho-cytokeratin-18 (K18) (Ser33) in lysate from HeLa cells treated with Calyculin A/Okadaic Acid.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade