MABF3061
Anti-SARS-CoV-2 S1 domain Antibody, clone R52
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
R52, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 141.18 kDa
observed mol wt ~170 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
SARS coronavirus
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
SARS virus ... S(43740568)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant SARS-CoV-2 spike protein.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant SARS-CoV-2 spike protein.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 spike protein in Western Blotting applications (Guo, Y., et al. (2021). J. Biol. Chem. 296:100346).
ELISA Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 spike protein in ELISA applications (Guo, Y., et al. (2021). J. Biol. Chem. 296:100346).
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected recombinant Spike glycoprotein of SARS-CoV-2.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2