ABF1064
Anti-SARS-CoV-2 spike protein RBD domain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 139.13 kDa
observed mol wt ~38 kDa
purificado por
(Unpurified)
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
vaccinia virus ... s> S(43740568)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant RBD of SARS-CoV-2 spike protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected RBD of SARS-CoV-2 Spike protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 spike protein RBD domain in ELISA applications (Ravichandran, S., et. al. (2020). Sci Transl Med. 12(550):eabc3539).
Neutralizing: A representative lot neutralized SARS-CoV-2 virus in Neutralizing applications (Ravichandran, S., et. al. (2020). Sci Transl Med. 12(550):eabc3539).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1