MABF2751
Anti-Murine Coronavirus MHV-JHM nucleocapsid Antibody, clone 1-16-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1-16-1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 49.73 kDa
observed mol wt ~50 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
SARS coronavirus
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
vaccinia virus ... n> N(1489757)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Mouse delayed brain tumor (DBT) cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Murine Coronavirus MHV-JHM nucleocapsid in Mouse delayed brain tumor (DBT) cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Murine Coronavirus MHV-JHM nucleocapsid in Western Blotting applications (Leibowitz, J.L., et al. (1987). Adv Exp Med Biol. 218; 321-31).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Murine Coronavirus MHV-JHM nucleocapsid in Immunofluorescence applications (Nanda, S.K., et al. (2001). J Virol. 75(7):3352-62).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Murine Coronavirus MHV-JHM nucleocapsid in Immunohistochemistry applications (Miura, T.A., et al. (2008). J Virol. 82(2):755-63; Navas, S., et al. (2001). J Virol. 75(5):2452-7).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Murine Coronavirus MHV-JHM nucleocapsid in Immunoprecipitation applications (Nanda, S.K., et al. (2004). Arch Virol. 149(1):93-111).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1