Documentos Principais
HEPM
90120505, human palate epithelium. Established from palatal shelves.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
human mouth (embryonic)
modo de crescimento:
Adherent
cariótipo:
2n = 46, diploid
morfologia:
Epithelial
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
Nome do produto
HEPM, 90120505
fonte biológica
human mouth (embryonic)
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46, diploid
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human embryonic palatal mesenchyme
Descrição de linhagem celular
Established from embryonic palatal shelves. The cells are very sensitive to the stimulating effect of EGF with respect to proliferation, incorporation of thymidine and ornithine decarboxylase.
Aplicação
Proliferation studies
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)